2,3,4,5,6-Pentacloroanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pentachloroaniline
P0917-1G P0917-5G
TCIAP0917-1GEA 76 EUR
TCIAP0917-1G TCIAP0917-5G
2,3,4,5,6-Pentacloroanilina ≥97.0% (por GC)
2,3,4,5,6-Pentacloroanilina
Formula: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,35 g/mol
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 206 °C
Número MDL: MFCD00014769
Núm. CAS: 527-20-8
EINECS: 208-410-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db78951693bae2b6fb44ed715c785471280d258&vid=bc0bfaeff6c519d50d05f600d66c1ba9a9fd1259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 232.0 to 237.0 deg-C