2,6-Dicloro-4-nitroanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0385-25G D0385-500G
TCIAD0385-25GEA 29 EUR
TCIAD0385-25G TCIAD0385-500G
2,6-Dicloro-4-nitroanilina ≥97.0% (por GC)
2,6-Dicloro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 186…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007677
Núm. CAS: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4d6db11b43cd55cec909fd56926c1ae627f4a2&vid=8d03d90b8e258967ba1b2a6b511298e696781d7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 195.0 deg-C