2-Cloro-5-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0403-25G C0403-500G
TCIAC0403-25GEA 16 EUR
TCIAC0403-25G TCIAC0403-500G
2-Cloro-5-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. de fusión: 119
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007668
Núm. CAS: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
UN: 2237
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9d98cf6cc6ee8cafa1a248686fb7f81cd964a5&vid=7628e0f3cca0179bf7db0cae5c93ee62c269de99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity