4-Cloro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0215-25G C0215-500G
TCIAC0215-25GEA 18 EUR
TCIAC0215-25G TCIAC0215-500G
4-Cloro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Densidad: (anhidr.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007836
Núm. CAS: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162eb6bd1ec0b2decfb7cd1c67244ac6834b4ce9&vid=ece0bf295d9a440f5d2141d1426486b2af3cde90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity