1,2-Dicloro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D0388-25G D0388-500G
TCIAD0388-25GEA 16 EUR
TCIAD0388-25G TCIAD0388-500G
1,2-Dicloro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1,2-Dicloro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 38…41 °C
Densidad: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007207
Núm. CAS: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
UN: 1578
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860c1045c27f4f11f2b9d437ee8202252f66cfd9&vid=74a2de155b5c5586e132f7da35a84e7dfc40f33e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR