1,3-Dicloro-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloronitrobenzene
D0982-25G D0982-500G
TCIAD0982-25GEA 20 EUR
TCIAD0982-25G TCIAD0982-500G
1,3-Dicloro-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1,3-Dicloro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: 28…31 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007071
Núm. CAS: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=762d939ea882c1b449e45147207f61665dda0291&vid=865266beb6fa9a9c9a29b068b8e2a3b84759d18a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency