1-Cloro-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene

C0220-25G C0220-500G
TCIAC0220-25GEA 16 EUR
TCIAC0220-25G TCIAC0220-500G
1-Cloro-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Cloro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007061
Núm. CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0649753977dccba0df82d38f5cd4892c7213e&vid=087d922f26ed4054ea85dd72c46474582bf14b90&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR