2-Cloro-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0227-25G C0227-500G
TCIAC0227-25GEA 37 EUR
TCIAC0227-25G TCIAC0227-500G
2-Cloro-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 109…112 °C
Número MDL: MFCD00043910
Núm. CAS: 619-08-9
EINECS: 210-578-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be08eeae40fd75ea58d40e3765639a0fe9cc1ec0&vid=8adf3f79bf259cbdd39ff8030cfc7bbb4af06e65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency