4-Cloro-3-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C1529-25G C1529-5G
TCIAC1529-25GEA 58 EUR
TCIAC1529-25G TCIAC1529-5G
4-Cloro-3-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-3-nitrofenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 125…128 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043546
Núm. CAS: 610-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d5066a68525ff447985cd0fc401702438916e56&vid=6c3769f3db2121fc5149dd6df20134ea26c951e1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR