4-Cloro-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0228-25G C0228-500G
TCIAC0228-25GEA 22 EUR
TCIAC0228-25G TCIAC0228-500G
4-Cloro-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007113
Núm. CAS: 89-64-5
EINECS: 201-927-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=012ba67a58ebf3b6539eda461058a35502af7afc&vid=b1d0b2dc06602cbeaca1726070de4c93bb2251d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity