2,5-Dicloroanísol
Proveedor: TCI
D2605-25G D2605-5G
TCIAD2605-25GEA 211 EUR
TCIAD2605-25G TCIAD2605-5G
2,5-Dicloroanísol
2,5-Dicloroanísol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 225 - 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00061123
Núm. CAS: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01bdc537c3b662144c2e44a478b849225e3b452c&vid=517f7cc5ad113ccc2ce43a8fe89c1ccf252c86eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %