4-Cloroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Chloro-4-methoxybenzene
C0122-25G C0122-500G
TCIAC0122-25GEA 22 EUR
TCIAC0122-25G TCIAC0122-500G
4-Cloroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Cloroanísol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: –18°C
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000616
Núm. CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa6540e4953aac9377c02ed5ec7076eb94cdb188&vid=cf07c99849802e8c268e31b8a362876e72a8a47e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %