2,6-Diclorofenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0394-25G
D0394-500G
TCIAD0394-25GEA
57
EUR
TCIAD0394-25G
TCIAD0394-500G
2,6-Diclorofenol ≥99.0% (por GC)
2,6-Diclorofenol
Formula:
C₆H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 80°C Pto. de fusión: 68 °C Densidad: 1,653 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002176 Núm. CAS: 87-65-0 EINECS: 201-761-3 UN: 2020 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,03073 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 65.0 to 68.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...