2-Clorofenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
C0241-25G C0241-500G
TCIAC0241-25GEA 17 EUR
TCIAC0241-25G TCIAC0241-500G
2-Clorofenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 175 °C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,27 (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002159
Núm. CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fb5786c2c43c83bd0765938726f6d74bf4e52e&vid=18e5d8d8311caa0b1bdfbb9808ba8d99a9b344af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %