3-Clorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0242-25G C0242-500G C0242-100G
TCIAC0242-25GEA 26 EUR
TCIAC0242-25G TCIAC0242-500G TCIAC0242-100G
3-Clorofenol ≥98.0% (por GC)
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: ~ 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31…34 °C
Densidad: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002256
Núm. CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e61e5399d8953fc6d5cf01acf8d1cc160435ea&vid=a23df139a43e6d6901e08a109b40d1bffad0fce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %