4-Clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0243-25G C0243-500G
TCIAC0243-25GEA 17 EUR
TCIAC0243-25G TCIAC0243-500G
4-Clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002318
Núm. CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb9bdb02c6f516ae80f260df108812bf6b4c618&vid=754a177b52fecdf7254f94608714b74142533e05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %