2,3,6-Triclorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1114-1G T1114-10G
TCIAT1114-1GEA 46 EUR
TCIAT1114-1G TCIAT1114-10G
2,3,6-Triclorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,6-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002165
Núm. CAS: 933-75-5
EINECS: 213-271-7
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7a748e5b4d8379b3e137bc0d82f11c952e1a506&vid=b77ec4b4d7bfd14ec9d6cadbffc4c3576627aacb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C