2,4,5-Triclorofenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0389-25G T0389-500G
TCIAT0389-25GEA 43 EUR
TCIAT0389-25G TCIAT0389-500G
2,4,5-Triclorofenol ≥95.0% (por GC)
2,4,5-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: 68 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002170
Núm. CAS: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fbbbffa95e5e7fab15cde0c920da3b8ffbefe5&vid=87f1d8cee9e1cf179b5992753feb0dd3f6b0ffbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency