2,4,6-Triclorofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0390-25G T0390-500G
TCIAT0390-25GEA 16 EUR
TCIAT0390-25G TCIAT0390-500G
2,4,6-Triclorofenol ≥97.0% (por GC)
2,4,6-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: ∼66 °C
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002172
Núm. CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827fd6b94cd2e30110a9e931e274af22f59c40c3&vid=082a334e8e623ba2bc45e14c8793e52eedb57468&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C