2,4-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Diclorobencenotiol
D1938-25G D1938-250G
TCIAD1938-25GEA 58 EUR
TCIAD1938-25G TCIAD1938-250G
2,4-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
2,4-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041421
Núm. CAS: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83d63cdfef00ecd60905272234511bfb04587397&vid=0d3a2dcad43bc9c33fbd50ac0f256c38a459d683&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %