3,5-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1905-25G D1905-5G
TCIAD1905-25GEA 283 EUR
TCIAD1905-25G TCIAD1905-5G
3,5-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
3,5-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: 63,5 °C
Número MDL: MFCD00041423
Núm. CAS: 17231-94-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c5659dcca237bc98e14637a15aaf1b6e94f8f1f&vid=fa040c4c475eacec1aa736bb252c4c67e03a32a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C