2,5-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1145-25G D1145-5G
TCIAD1145-25GEA 159 EUR
TCIAD1145-25G TCIAD1145-5G
2,5-Diclorotiofenol ≥97.0% (por GC)
2,5-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,415 g/cm³ (30 °C)
Número MDL: MFCD00004831
Núm. CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0756c30ede0b2bac0efc2857499d60931a233bce&vid=6309f5c26a5b3aecb12aaa0255250e9fe31014ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency