2-Clorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1975-25G C1975-5G
TCIAC1975-25GEA 87 EUR
TCIAC1975-25G TCIAC1975-5G
2-Clorotiofenol ≥97.0% (por GC)
2-Clorotiofenol
Formula: C₆H₅ClS
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00004830
Núm. CAS: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498e9179c1735c560f3380884b49dead66d77628&vid=498e9179c1735c560f3380884b49dead66d77628&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %