2,4,5-Triclorotiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Triclorobencenotiol
T0728-10G T0728-25G
TCIAT0728-10GEA 106 EUR
TCIAT0728-10G TCIAT0728-25G
2,4,5-Triclorotiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Triclorotiofenol
Formula: C₆H₃Cl₃S
MW: 213,51 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: 118…120 °C
Número MDL: MFCD00014447
Núm. CAS: 3773-14-6
EINECS: 223-223-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f5b4c00d79e1790576b4ba343a7a84364823760&vid=77aa9f7a3d7cf38d19cb12eff3839c29ac6dd429&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency