1,2,3,4-Tetrafluorobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T2410-25G T2410-5G
TCIAT2410-25GEA 174 EUR
TCIAT2410-25G TCIAT2410-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: –42°C
Densidad: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00000285
Núm. CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0211b813fce1365cdcda8017450c24ca5bd0027&vid=f161dcfed1ac3579c09ee2d8a7834bd4be18b0a2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR