1,2,3-Trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2356-1G T2356-5G
TCIAT2356-1GEA 16 EUR
TCIAT2356-1G TCIAT2356-5G
1,2,3-Trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Trifluorobenceno
Formula: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4°C
Número MDL: MFCD00012013
Núm. CAS: 1489-53-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04c5885b35ea666442620e0c6b87c8b2c312d5a0&vid=6bfe8188decb168d48d335326f0bec32491da504&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %