1,2,4,5-Tetrafluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1029-25G T1029-5G
TCIAT1029-25GEA 129 EUR
TCIAT1029-25G TCIAT1029-5G
1,2,4,5-Tetrafluorobenceno ≥99.0% (por GC)
1,2,4,5-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00000307
Núm. CAS: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c075c16c44837d76a5a65eb793c694b19ddd4e2c&vid=19c94291ca45a3f7f37c54a048c27cee6dcbc1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %