1,2-Difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1627-25G D1627-5G
TCIAD1627-25GEA 51 EUR
TCIAD1627-25G TCIAD1627-5G
1,2-Difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000284
Núm. CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2175f12501d793f97ad93466140ed42be2394369&vid=86f1d48ef5e24d48bca227c0f856a4e9139fb4f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %