1,3,5-Trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1039-25G T1039-5G
TCIAT1039-25GEA 176 EUR
TCIAT1039-25G TCIAT1039-5G
1,3,5-Trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Trifluorobenceno
Formula: C₆H₃F₃
Pto. Ebullición: 76°C
Densidad: 1,277 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000333
Núm. CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501fbb59acb6be09de344faf1e3bc8960b4d45d1&vid=40ae826d8800e4662a264365ebe88e06226602ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %