1,3-Difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 47 EUR
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de fusión: -59°C
Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -5°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000327
Núm. CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %