1,4-Difluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1628-25G
D1628-5G
TCIAD1628-25GEA
32
EUR
TCIAD1628-25G
TCIAD1628-5G
1,4-Difluorobenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Difluorobenceno
Formula:
C₆H₄F₂ MW: 114,09 g/mol Pto. Ebullición: 88°C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -5°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000344 Núm. CAS: 540-36-3 EINECS: 208-742-9 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 14,03148 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...