Fluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0034-25G F0034-500G F0034-100G
TCIAF0034-25GEA 17 EUR
TCIAF0034-25G TCIAF0034-500G TCIAF0034-100G
Fluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Fluorobenceno
Formula: C₆H₅F
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000280
Núm. CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,04170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f3c559d6c82e97748d1c0a0997c64c0ef7e5daa&vid=74ceac36753e0dabb40f0251fade65775cb994df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %