Pentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

P0923-25G P0923-5G
TCIAP0923-25GEA 60 EUR
TCIAP0923-25G TCIAP0923-5G
Pentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Pentafluorobenceno
Formula: C₆HF₅
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1,887 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000286
Núm. CAS: 363-72-4
EINECS: 206-658-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787ba3398d67be4f797749d6fde604a90cd5984d&vid=aca9ea41f8ffb3e5d010fa77264dddb73bf3f00b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR