2,3-Difluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2614-25G D2614-5G
TCIAD2614-25GEA 235 EUR
TCIAD2614-25G TCIAD2614-5G
2,3-Difluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,3-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00010292
Núm. CAS: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a225687c43628eda98df680185b0ee95679fabf&vid=192c57144cc8061bebb77c1409564bfa385bb5fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %