2,4-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2839-25G
D2839-5G
TCIAD2839-25GEA
128
EUR
TCIAD2839-25G
TCIAD2839-5G
2,4-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 82 °C (42 -rr) Densidad: 1,299 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 55°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010326 Núm. CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |