2,5-Difluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2637-25G D2637-5G
TCIAD2637-25GEA 209 EUR
TCIAD2637-25G TCIAD2637-5G
2,5-Difluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
2,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 66°C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00010327
Núm. CAS: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64aa18180425633b1b32ce4680015b47704cdcf8&vid=08afa52d83fa5180d3fa070b1b2d95fdfbb81a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %