2,6-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2452-25G D2452-5G
TCIAD2452-25GEA 126 EUR
TCIAD2452-25G TCIAD2452-5G
2,6-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,6-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: 15…17 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010293
Núm. CAS: 437-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c22364385985eee25d2faba8165807c9ab2be63b&vid=c3ac881cf63b2841b7a92d0544e4decceeaf2937&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %