2-Fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 29 EUR
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
2-Fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: -45°C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003302
Núm. CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR