3,4,5-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2321-1G T2321-5G
TCIAT2321-1GEA 33 EUR
TCIAT2321-1G TCIAT2321-5G
3,4,5-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
Pto. Ebullición: 176 - 183 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083523
Núm. CAS: 132123-54-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c202462fded24c5229fde27afae8db82ec9030&vid=23161aa106efbcd1f87e09d5b678df400afa6598&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %