3,5-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2626-25G D2626-5G
TCIAD2626-25GEA 156 EUR
TCIAD2626-25G TCIAD2626-5G
3,5-Difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 61 - 63 °C (43 -rr)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010329
Núm. CAS: 32085-88-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b1ca28dca986d77bcd7dd823e76b754ac687de&vid=145e4f3395cab58a376dd4c7a579fddc027e5949&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %