3-Fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0189-25ML F0189-5ML
TCIAF0189-25MLEA 40 EUR
TCIAF0189-25ML TCIAF0189-5ML
3-Fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
3-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003348
Núm. CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f2575585c48dddaaffe119e886f0a1ce9b50dd&vid=636535ca2901172ba797bac1ee672470e055d560&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR