4-Fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0191-25ML F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA 17 EUR
TCIAF0191-25ML TCIAF0191-250ML
4-Fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de fusión: -10
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003378
Núm. CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3ad4879cca545b0fefe2450c720747d5452dea5&vid=50c64be518a1ece4be32ce0ba69aa98db7b7fb00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %