Pentafluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0746-25G P0746-5G
TCIAP0746-25GEA 549 EUR
TCIAP0746-25G TCIAP0746-5G
Pentafluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Pentafluorobenzaldehído
Formula: C₇HF₅O
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,7518 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003303
Núm. CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8888ce1989e9adf16fb985fdd013c60f81b212&vid=de239f5bf5f29dfe60bbe254ecd449e75382e810&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %