2,4,5-Trifluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2326-25G
T2326-5G
TCIAT2326-25GEA
152
EUR
TCIAT2326-25G
TCIAT2326-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₂F₃N Pto. Ebullición: 168 - 170 °C (1013 hPa) Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 83°C |
Número MDL:
MFCD00013289 Núm. CAS: 98349-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |