2,6-Difluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1650-25G D1650-100G
TCIAD1650-25GEA 29 EUR
TCIAD1650-25G TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
2,6-Difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂N
Pto. Ebullición: 98 - 100 °C (31 -rr)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001778
Núm. CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&vid=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %