3-Fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0219-25G F0219-5G
TCIAF0219-25GEA 92 EUR
TCIAF0219-25G TCIAF0219-5G
3-Fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00001797
Núm. CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb62fd526ea80d5838f62878f4a0234c852c09a5&vid=4223e1307857d312464f0a681cf6c2d941a4bd56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %