4-Fluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Fluorobenzonitrile
F0221-25G F0221-500G F0221-100G
TCIAF0221-25GEA 45 EUR
TCIAF0221-25G TCIAF0221-500G TCIAF0221-100G
4-Fluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
4-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001812
Núm. CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4883016d1205d99d67b6717915808382498b0c03&vid=14c45d04bd60229a615afe639d981e2bfc4824d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %