Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1395-25G T1395-5G
TCIAT1395-25GEA 85 EUR
TCIAT1395-25G TCIAT1395-5G
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico
Formula: C₇H₂F₄O₂
Pto. Ebullición: 135 - 137 °C (23 -rr)
Pto. de fusión: 92…92,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009613
Núm. CAS: 1201-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b02df97d257cd1f4adc576487864c34dccc7257&vid=eb7669acab72b6f75b5874f7f68fb1c5f79f4cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency