Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1867-1G T1867-25G T1867-5G
TCIAT1867-1GEA 16 EUR
TCIAT1867-1G TCIAT1867-25G TCIAT1867-5G
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140…142 °C
Número MDL: MFCD00061232
Núm. CAS: 61079-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd5747f995d14a5ab8c6eea7ea7d8f96116d2fd&vid=f36e15d3d496a5538cde0268c5e9d4990307859b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency