Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1586-25G T1586-5G
TCIAT1586-25GEA 172 EUR
TCIAT1586-25G TCIAT1586-5G
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013306
Núm. CAS: 446-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc588a2e3c47b828f2bf453e87822001f7b279aa&vid=420d73a9810a605dc4ad47cc0db323883f4474fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 100.0 deg-C